Learn More
Thermo Scientific™ Moules en acier inoxydable Super Mega
Code produit 12618396 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
15mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
12618396 15mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12618396 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur E10/M8
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conservez facilement les échantillons de grande taille grâce aux moules en acier inoxydable Thermo Scientific™ Super Mega.
  • Les dimensions proposées s’adaptent à la plupart des cassettes
  • Disponibles par boîtes de 5
  • Coins arrondis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moules en acier inox
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 60mm
Largeur (métrique) 45mm
Profondeur (métrique) 15mm