Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante magnétique numérique Super-Nova™, 370°C, céramique
Code produit 12970866 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Dimensions:
10,25 x 10,25 in
Alimentation électrique:
220/240V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions Alimentation électrique Conditionnement
12970866 Céramique 10,25 x 10,25 in 220/240V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12970866 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SP13593033Q
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réalisez des applications de sciences de la vie et de biotechnologie à l’aide de ces plaques chauffantes à agitation numériques, qui offrent quatre positions d’agitation indépendantes.
Réalisez des applications de sciences de la vie et de biotechnologie à l’aide des plaques chauffantes à agitateur numérique multi-positions Thermo Scientific™ Super-Nuova™. Ces plaques chauffantes offrent quatre positions d’agitation à commande indépendante avec un dessus en céramique chauffé. Le produit comprend une mémoire à 4 fonctions et un ajustement à basse température, il est idéal pour les applications en sciences de la vie et en biotechnologie. Ces agitateurs sont conçus pour les laboratoires avec plusieurs utilisateurs et nécessitent un traitement à volume élevé avec des performances, une sécurité et des contrôles inégalés.
Caractéristiques de fonctionnement
  • La régulation à microprocesseur garantit la précision et la stabilité des consignes de température et de vitesse d'agitation
  • Un régulateur électronique avec afficheur numérique surveille la température de la surface de chauffe ou du liquide (si vous utilisez la sonde de °C externe avec revêtement PTFE fournie) et l'adapte en fonction du point de consigne
  • Un unique bouton de commande contrôle le chauffage et la vitesse ; une fonction de verrouillage empêche les modifications accidentelles.
  • Affichage numérique de la température ou du régime
  • Système moteur et magnétique puissant empêchant le découplage magnétique
  • La fonction de freinage Thermo Scientific™ Stir Trac™ interrompt immédiatement le mouvement du barreau d’agitation pour un retrait instantané du flacon, afin d’éviter les vitesses excessives ou le découplage du barreau.
  • Réglage de la température par incréments de 1°
  • Quatre touches permettent la mémorisation et le rappel de réglages de température/vitesse définis par l'utilisateur
  • Mode étalonnage permettant d'étalonner une sonde distante sur des étalons externes ; possibilité de programmer la sonde comme un système (sonde, contrôle, affichage) à toute température sélectionnée par l'utilisateur.
  • Les surfaces de chauffe en céramique se nettoient facilement, résistent aux produits chimiques et permettent d’atteindre plus rapidement le point d’ébullition
  • Peut être utilisé dans un environnement sans condensation présentant une température de 0 à 27°C et 80 % d’humidité relative.
  • Le port RS-232 permet la sortie du compteur horaire, de la température de consigne, la température du plateau/de la sonde externe, la vitesse d'agitation réelle et de consigne.
Caractéristiques de sécurité
  • Le témoin de surface chaude rouge s'allume lorsque la surface chauffante dépasse 50°C (122°F) ; il clignote (HOT OFF) jusqu'à ce que la température redescende à 50°C ou en dessous, même lorsque la commande de chauffage est désactivée.
  • Le système réglable de protection contre les surtempératures limite la température de la surface de chauffe et évite les températures excessives
  • Corps compact et robuste en aluminium moulé assurant stabilité et durabilité
  • Conception protégeant les composants internes contre les éclaboussures accidentelles
  • “Autonomie”, minuterie arrêtant le chauffage, l'agitation ou ces deux fonctions au bout d'un intervalle programmé défini par l'utilisateur
Inclut :
  • Cordon et fiche d’alimentation détachables
  • Sonde de type K 6′′
  • Les agitateurs sont livrés avec un barreau d'agitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 220/240 V
Description Capacité de charge de 35 lb
Poids à l’expédition (impériale) 20,5 lb
Poids à l’expédition (métrique) 9,3 kg
Alimentation électrique 220/240V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 11,3 in
Dimensions 10,25 x 10,25 in
Hauteur (métrique) 41,1 cm
max. (métrique) 1°C à 370°C
Hauteur (impériale) 16,2 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 10,1 cm
Ampérage 6,1 A
Longueur (métrique) 28,7 cm
Largeur (impériale) 4 in
Puissance 1 450 w
Poids (impériale) 20,5 lb
Poids (métrique) 9,3 kg
Type Agitateur à plaque chauffante
Forme Carré
Charge max. d’échantillons 16 kg
Nbre de positions Multiple
Plage d’agitation 50 à 1 200 tr/min
Dimensions (L x l x H) 16,2 × 11,3 × 4 in (41,1 × 28,7 × 10,2 cm)
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Affichage Numérique
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.