Learn More
SICCO Super-déshydrateur d'étoiles
Code produit 10093531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
51 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10093531 51 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10093531 Fournisseur SICCO Code fournisseur V187507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2272.87€
    1174.42€ / 1 pièces
    Économisez 1098.45€
    48% de réduction
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déshydrateur Super-Star en acrylique/aluminium, avec : porte doublée d'un joint élastique, 1 bac déshydratant pour gel de silice, 1 hygromètre et thermomètre électroniques montés, 1 fermeture magnétique avec verrou, 4 étagères amovibles, dispositifs de remplissage de gaz avec clapets anti-retour intégrés et tubes de raccordement. Dimensions intérieures utiles : L 260 x H 480 x P 330 mm
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique
  • Comprenant quatre étagères en polycarbonate, un plateau, un hygromètre, un dessiccant, un verrou de cylindre et un tuyau (5 m) avec deux raccords rapides pour le remplissage de gaz, utilisable avec jusqu'à 26 étagères, empilable.
  • Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en acrylique
  • Porte avec verrou magnétique, joint en caoutchouc circulaire et verrou de vérin
  • Hygromètre électronique extra-large
  • Étagères à hauteur variable
  • Deux raccords pour le remplissage de gaz, y compris les raccords rapides avec valves auto-étanches et le tuyau
  • Étagères télescopiques
Spécification
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Type de produit Dessiccateur sans vide
Volume (métrique) 51 l
Dimensions (P x l x H) intérieures 260 x 480 x 330 mm
Poids (métrique) 7 kg