Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ Seringue Super
Code produit 11587884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 l
1,5 L
2 l
Comprend:
Aiguille non comprise
Aucune aiguille disponible
Modèle:
S0500
S1000
S1500
S2000
Type de connexion:
Adaptateur trachéal
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Comprend Modèle Type de connexion unitSize
11587884 500 ml Aucune aiguille disponible S0500 Adaptateur trachéal 1 pièce
10885780 2 l Aiguille non comprise S2000 Luer-Lock 1 pièce
11577884 500 ml Aiguille non comprise S0500 Luer-Lock 1 pièce
10379837 1 l Aiguille non comprise S1000 Luer-Lock 1 pièce
11547984 1,5 L Aiguille non comprise S1500 Luer-Lock 1 pièce
11523524 1 l Aucune aiguille disponible S1000 Adaptateur trachéal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11587884 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 86301
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seringue GASTIGHT grand volume, idéale pour la distribution de volumes de 50 ml à 2 l. La Super Seringue est la seule seringue Hamilton dotée d'un corps en acrylique au lieu d'un corps en verre.
La seringue GASTIGHT à grand volume est idéale pour distribuer des volumes allant de 50 ml à 2 L.La seringue Super est la seule seringue Hamilton fabriquée avec un corps en acrylique au lieu d’un corps en verre.
Embouts de seringues Super
  • Trachael - Ce dispositif accepte un tube flexible de diamètre intérieur de 5/8 in.
  • Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE et un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles. Autoclavable une fois démonté, sauf pour les seringues de 25 mL et plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointes d’aiguille (les types de pointe sont disponibles sur le moyeu Kel-f et les aiguilles à embase métallique)
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 33-10
  • Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
  • Style de point 4 - Standard 12° Une pointe d'aiguille biseautée est recommandée pour les applications en sciences de la vie. Calibres disponibles : 33-10. Styles de pointes spéciales tels que 30° , 45° ou tout autre angle sont disponibles sur demande
  • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
  • Style de point AS - Pointe d'aiguille conique spéciale utilisée sur les seringues d'échantillonneur automatique ; la pointe d'aiguille non carottante est recommandée pour la pénétration du septum. Jauges disponibles : 26& 22
†Aucune aiguille disponible
Spezifikation
Matériau Acrylique (cylindre)
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage de l’air, la préparation des étalons de gaz, l’étalonnage des réservoirs, des pneumographes et des spiromètres
Comprend Aucune aiguille disponible
Type de produit Seringue à usage général
Modèle S0500
Volume (métrique) 500 ml
Type de connexion Adaptateur trachéal
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.