Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer, blotting
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le tampon de blocage de transfert Thermo Scientific SuperBlock est une solution PBS optimisée contenant une protéine qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour l’analyse par transfert Western. Le blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock produit un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection.
• Rapide — blocage des membranes en 5 à 10 minutes
• Flexible — sans biotine, pour une utilisation avec le système streptavidine
• Faible bruit de fond — solution protéique sans sérum pour un rapport signal-bruit élevé
• Stable — conservation du tampon à 4°C pendant un an ; stockage des plaques bloquées à sec pendant 12 mois
Le fait de bloquer les microplaques, les membranes ou les tissus avec un tampon SuperBlock génère un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection. La formulation à base de protéines ne contient pas d’immunoglobulines, d’albumine ni de biotine endogène, ce qui la rend compatible dans de nombreuses situations dans lesquelles les agents de blocage classiques échouent. Le tampon est particulièrement efficace pour le blocage des microplaques en polystyrène à revêtement (plaques de 96 puits) ; il les stabilise pour le séchage et le stockage en vue d’une utilisation ultérieure.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampons de blocage |
| Description | Tampon de blocage SuperBlock (TBS), transfert |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | SuperBlock |
| Quantité | 1 L |