Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer, blotting
Code produit p-7229314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Tampon de blocage SuperBlock (PBS), transfert
Tampon de blocage SuperBlock (TBS), transfert
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
10781195 Tampon de blocage SuperBlock (PBS), transfert 1L
10678654 Tampon de blocage SuperBlock (TBS), transfert 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10781195 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37517
Le tampon de blocage de transfert Thermo Scientific SuperBlock est une solution PBS optimisée contenant une protéine qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour l’analyse par transfert Western.
Le tampon de blocage de transfert Thermo Scientific SuperBlock est une solution PBS optimisée contenant une protéine qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour l’analyse par transfert Western. Le blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock produit un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection.
Les caractéristiques du tampon de blocage de transfert SuperBlock incluent :
Rapide — blocage des membranes en 5 à 10 minutes
Flexible — sans biotine, pour une utilisation avec le système streptavidine
Faible bruit de fond — solution protéique sans sérum pour un rapport signal-bruit élevé
Stable — conservation du tampon à 4°C pendant un an ; stockage des plaques bloquées à sec pendant 12 mois
Le fait de bloquer les microplaques, les membranes ou les tissus avec un tampon SuperBlock génère un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection. La formulation à base de protéines ne contient pas d’immunoglobulines, d’albumine ni de biotine endogène, ce qui la rend compatible dans de nombreuses situations dans lesquelles les agents de blocage classiques échouent. Le tampon est particulièrement efficace pour le blocage des microplaques en polystyrène à revêtement (plaques de 96 puits) ; il les stabilise pour le séchage et le stockage en vue d’une utilisation ultérieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampons de blocage
Description Tampon de blocage SuperBlock (PBS), transfert
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits SuperBlock
Quantité 1 L