Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer
Code produit 13444299 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
5 L
5 Paquets
Nom chimique ou matériau:
SuperBlock (PBS)
SuperBlock (TBS)
SuperBlock (TBS) Dry Blend
SuperBlock T20 (PBS)
SuperBlock T20 (TBS)
Conditionnement:
100mL
1L
5 pièces
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau Conditionnement
13444299 100 mL SuperBlock (TBS) 100mL
13434299 100 mL SuperBlock (PBS) 100mL
10076713 1 L SuperBlock (PBS) 1L
11884524 5 L SuperBlock (PBS) 5L
10016723 1 L SuperBlock (TBS) 1L
10426144 5 Paquets SuperBlock (TBS) Dry Blend 5 pièces
10519293 1 L SuperBlock T20 (PBS) -
10668654 1 L SuperBlock T20 (TBS) 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13444299 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.25€
    53.65€ / 100mL
    Économisez 10.60€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tampon de blocage SuperBlock est une solution optimisée contenant une seule glycoprotéine purifiée qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour les analyses ELISA, IHC et transfert Western.
Le tampon de blocage SuperBlock est une solution optimisée contenant une seule glycoprotéine purifiée qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour les analyses ELISA, IHC et transfert Western. Le blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock produit un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection.
Les caractéristiques du tampon de blocage SuperBlock sont les suivantes :
Durée de blocage : blocage des membranes en 5 à 10 minutes et des plaques ELISA en 2 minutes
Applications : ELISA, transfert Western, IHC ; sans biotine pour être utilisé avec le système streptavidine
Stabilité : conserver le tampon à 4°C pendant un an et les plaques bloquées à sec pendant une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois
Blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock capable de générer un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection. La formulation à base de protéines ne contient pas d’immunoglobulines, d’albumine ni de biotine endogène, ce qui la rend compatible dans de nombreuses situations dans lesquelles les agents de blocage classiques échouent. Le tampon est particulièrement efficace pour le blocage des microplaques en polystyrène à revêtement (plaques de 96 puits) ; il les stabilise pour le séchage et le stockage en vue d’une utilisation ultérieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau SuperBlock (TBS)
Concentration 1X
À utiliser avec (application) ELISA
Forme physique Liquide
Gamme de produits SuperBlock
Quantité 100 mL