Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
Code produit 16634072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à double position
Bouchon à joint
Non inclus
Prise interne à double position
Matériau:
Polystyrène
Résine de polypropylène USP de classe VI
Résine en polypropylène
Quantité d’emballage:
1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton
1000/boîte
125/sachet ; 1000/boîte
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
3 000/boîte
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
3000 pièces
500 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Matériau Quantité d’emballage Couleur unitSize
16634072 Prise interne à double position Polystyrène 1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton Naturel 1000 pièces
16684072 Bouchon à double position Polystyrène 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton Naturel 500 pièces
16674072 Bouchon à double position Résine en polypropylène 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. Naturel 1000 pièces
16694072 Bouchon à double position Résine en polypropylène 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton Naturel 500 pièces
16664072 Bouchon à double position Polystyrène 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. Naturel 1000 pièces
16614082 Bouchon à joint Résine en polypropylène 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton Naturel 500 pièces
16604082 Bouchon à joint Polystyrène 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton Naturel 500 pièces
16634082 Non inclus Résine de polypropylène USP de classe VI 1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton Naturel 1000 pièces
16654072 Non inclus Résine en polypropylène 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. Naturel 1000 pièces
16644082 Non inclus Résine de polypropylène USP de classe VI 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton Naturel 500 pièces
16624072 Non inclus Résine en polypropylène 3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. Naturel 3000 pièces
16624082 Non inclus Polystyrène 1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton Naturel 1000 pièces
16644072 Non inclus Polystyrène 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. Naturel 1000 pièces
17275704 Non inclus Polystyrène 3 000/boîte Transparent 3000 pièces
17285704 Non inclus Résine en polypropylène 1000/boîte Naturel 1000 pièces
17255714 Bouchon à double position Résine en polypropylène 1000/boîte Naturel 1000 pièces
17235714 Non inclus Résine en polypropylène 1000/boîte Bleu 1000 pièces
17245714 Non inclus Résine en polypropylène 1000/boîte Vert 1000 pièces
17225714 Non inclus Résine en polypropylène 1000/boîte Violet 1000 pièces
17215714 Non inclus Résine en polypropylène 1000/boîte Rouge 1000 pièces
17205714 Non inclus Résine en polypropylène 1000/boîte Orange 1000 pièces
17275714 Non inclus Résine en polypropylène 125/sachet ; 1000/boîte Naturel 125 pièces
17265714 Non inclus Polystyrène 125/sachet ; 1000/boîte Naturel 125 pièces
17295704 Non inclus Résine en polypropylène 1000/boîte Jaune 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 16634072 Fournisseur Labcon Code fournisseur 33158000009
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Joint avec bouchon ou bouchons à
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 12 mm
FCR max. 1 500 RCF
Type de produit Tube à fond rond
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Type de bouchon Prise interne à double position
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Polystyrène
Jetable Usage unique
Graduée Non
À utiliser avec (application) Culture
Longueur (impériale) 2,95 in
Quantité d’emballage 1 000 tubes / sachet, 1 sachet / carton
Quantité 1000/sachet
À utiliser avec (équipement) Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Gamme de produits SuperClear
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 5 mL
conditionnés en vrac 1000
Bouchon inclus Non
Déclaration de pureté Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)