Description
- Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
- ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
- Fabriqué en USA
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| FCR max. | 3000 RCF |
| Type de produit | Tube à fond rond |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Couleur | Transparent |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| Jetable | Usage unique |
| Graduée | Non |
| Show More |