Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubes de culture de 13 mm de diamètre
Code produit 17557906 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polystyrène
Résine en polypropylène
FCR max.:
1 500 x g
1 500 RCF
3000 RCF
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
125 tubes / sachet, 10 sachets /carton
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau FCR max. Stérilité Quantité Conditionnement
17557906 Polystyrène 1 500 x g Stérile 125 tubes / sachet, 10 sachets /carton 125 pièces
16684082 Résine en polypropylène 3000 RCF Non stérile 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. 1000 pièces
16694082 Résine en polypropylène 3000 RCF Stérile 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. 1000 pièces
16664082 Résine en polypropylène 3000 RCF Non stérile 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. 1000 pièces
16674082 Polystyrène 1 500 RCF Non stérile 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. 1000 pièces
16654082 Polystyrène 1 500 RCF Non stérile 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17557906 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 34253550009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.40€
    15.01€ / 125 pièces
    Économisez 0.39€
    2% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
SuperClear™ Les tubes de culture sont idéaux pour la culture cellulaire et l'utilisation générale en laboratoire.
  • Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • Fabriqué en USA
Spécification
Diamètre (métrique) 13 mm
FCR max. 1 500 x g
Type de produit Tube de culture
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Type de bouchon Fiche
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polystyrène
Jetable Usage unique
Graduée Non
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Quantité 125 tubes / sachet, 10 sachets /carton
Gamme de produits SuperClear
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 8 mL