Learn More
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperClear™ avec bouchons à vis élastomères
Code produit 17567916
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de produit:
Tube autoportant
Tube conique
Volume (métrique):
0,5 mL
1,5 ml
2 mL
Conditionnement:
500 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Type de produit Volume (métrique) unitSize
17567916 Stérile Tube conique 1,5 ml 500 pièces
17507926 Non stérile Tube autoportant 0,5 mL 500 pièces
17517926 Stérile Tube autoportant 0,5 mL 500 pièces
17537926 Stérile Tube autoportant 1,5 ml 500 pièces
17527926 Non stérile Tube autoportant 1,5 ml 500 pièces
17577916 Stérile Tube autoportant 2 mL 500 pièces
16684112 Non stérile Tube autoportant 2 mL 500 pièces
17597916 Stérile Tube conique 0,5 mL 500 pièces
17587916 Non stérile Tube conique 0,5 mL 500 pièces
17557916 Non stérile Tube conique 1,5 ml 500 pièces
17557926 Stérile Tube conique 2 mL 500 pièces
17547926 Non stérile Tube conique 2 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17567916 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 36138750009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis plats.
  • Bouchons plats avec joint en élastomère intégré
  • Le bouchon comprend une surface de préhension douce, des graduations moulées et une zone de marquage
  • Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Type de couvercle Bouchon à vis
Certifications/Conformité USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel
Matériau Résine en polypropylène
Format Emballé
À utiliser avec (application) Centrifugation
Hauteur (métrique) 44,8 mm
Conditionnement 500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés, 10 sachets/boîte
Volume (métrique) 1,5 ml
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
Stérilité Stérile
Gamme de produits SuperClear
Graduated Oui
FCR max. 20 000 RCF
Diamètre (métrique) 10.4 mm
Type de produit Tube conique