Learn More
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperClear™ avec bouchons à vis élastomères
Description
- Bouchons plats avec joint en élastomère intégré
- Le bouchon comprend une surface de préhension douce, des graduations moulées et une zone de marquage
- Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à vis |
| Certifications/Conformité | USP classe VI |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| Format | Emballé |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Conditionnement | 500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés, 10 sachets/boîte |
| Volume (métrique) | 0,5 mL |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines |
| Afficher plus |