Learn More
Labcon™ Tubes de prélèvement et de transport pour échantillons SuperClear™
Code produit 30058131 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30058131 5 ml 1000 pièces
30058130 10 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30058131 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 38138750009
Expédition estimée: 13-01-2027
Le SuperClear™ Les tubes de prélèvement et de transport d'échantillons sont des tubes étanches et autoportants. Rencontrez l'IATA et les États-Unis Les spécifications de performance DOT 95 kPa sont légalement requises lors de l'expédition d'échantillons par voie terrestre ou aérienne. Convient pour une utilisation dans les laboratoires médicaux, de diagnostic et de recherche.
  • Tube de prélèvement et de transport d’échantillons
  • Labcon; SuperClear™
  • Bouchon avec joint élastomère moulé intégré (pour les articles fournis avec bouchons)
  • Avec graduations moulées et surface d’écriture
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
  • polypropylène USP Résine de classe VI ; Centrifugation jusqu’à 12 000 x G
  • Congelable jusqu'à -80 °C
  • Autoclavable (avec les bouchons fixés)
  • Fabriqué en USA .
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015 ; Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
Couleur de bouchon Sarcelle
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 5 ml
Forme du fond Conique, autonome
Matériau Polypropylène (grade médical)
Type de filetage Externe
À utiliser avec (application) Recolección de muestras, tubos de transporte
À utiliser avec (équipement) Congeladores, °frigoríficos y centrifugadoras a -80 °C
Hauteur (impériale) 60.2 mm
Graduations Chaque ml
Comprend Tubes et bouchons séparément
Configuration d’emballage 2 bolsas de 500 tubos y 2 bolsas de 500 tapones cada una
Quantité 500/Pk., 1000/Cs.
Forme Cylindrique
Exempt de RNase Oui
Stérilité Stérile
Jetable Usage unique
Force max. 12,000 x g
Graduated Oui
Bouchon inclus Non
Matériau du bouchon Polyéthylène
Exempt de DNase Oui
Hauteur (métrique) 60.2 mm
Type de bouchon Capuchon à vis avec joint élastométrique intégré
Fit for Purpose Stérile
Type de produit Tube de transport (autoportant)