Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubes de prélèvement et de transport des échantillons, UVSafe™
Code produit 30057803
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
Bouchon inclus:
Non
Oui, dans un sachet séparé
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Bouchon inclus unitSize
30057803 10 ml Oui, dans un sachet séparé 1000 pièces
30057804 5 ml Oui, dans un sachet séparé 1000 pièces
30057807 5 ml Non 1000 pièces
30057806 10 ml Non 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30057803 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 38148710089
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le SuperClear™ Les tubes de prélèvement et de transport d'échantillons sont des tubes étanches et autoportants. Rencontrez l'IATA et les États-Unis Les spécifications de performance DOT 95 kPa sont légalement requises lors de l'expédition d'échantillons par voie terrestre ou aérienne. Convient pour une utilisation dans les laboratoires médicaux, de diagnostic et de recherche.
  • Tube de prélèvement et de transport d’échantillons
  • Labcon; SuperClear™
  • Bouchon avec joint élastomère moulé intégré (pour les articles fournis avec bouchons)
  • Avec graduations moulées et surface d’écriture
  • ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
  • Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
  • polypropylène USP résine de classe VI
  • Centrifugation jusqu’à 12 000 x G
  • Congelable jusqu'à -80 °C
  • Autoclavable (avec les bouchons fixés)
  • Fabriqué en USA .
Spécification
Couleur Ambré
Certifications/Conformité ISO 9001:2015 ; Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
Type de produit Tube de transport (autoportant)
Couleur de bouchon Sarcelle
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 10 ml
Forme du fond Conique, autonome
Matériau Polypropylène (grade médical)
Type de filetage Externe
À utiliser avec (équipement) Congeladores, °frigoríficos y centrifugadoras a -80 °C
Graduations Chaque ml
Nbre par carton 1000
Configuration d’emballage 2 bolsas de 500 tubos y 2 bolsas de 500 tapones cada una
Nb par paquet 500
Forme Cylindrique
Exempt de RNase Oui
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Force max. 12,000 x g
Graduated Oui
Bouchon inclus Oui, dans un sachet séparé
Matériau du bouchon Polyéthylène
Exempt de DNase Oui
Hauteur (métrique) 94 mm
Type de bouchon Capuchon à vis avec joint élastométrique intégré