Learn More
Cytiva Colonne de précision préconditionnée Superdex™ 200 Increase 3.2/300
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
- Préconditionnées avec le milieu Superdex 200 Increase
- Pour les protéines dont le poids moléculaire est compris entre 10 000 et 600 000, par exemple les anticorps
- Composite d’agarose à haut débit et de matrice à base dextrane réticulées pour des débits élevés
- Pour les procédures préparatives et analytiques
- Plus petite taille de microbilles de 8,6 μm en moyenne pour une meilleure résolution
- Fournies avec deux connecteurs mâles de 1/16 po. à serrage manuel pour les raccordements
Spécification
Spécification
| Débit | <0,15 ml/min.1 |
| Granulométrie | 8,6 μm |
| Type de produit | Superdex Colonne pré-remplie |
| Matériau | Verre borosilicaté |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Superdex 200 Increase, 3.2/300
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.