Learn More
Cytiva Superdex™ 200 qualité préparation
Code produit 11570804 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 ml
Conditionnement:
150mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570804 150 ml 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570804 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17104301
 Article restreint
En stock
Production d’un milieu de séparation avec une sélectivité et une résolution élevées. Cytiva Life Sciences™ Superdex™ 200 Préparation Grade pour la purification de protéines avec une plage de fractionnement de 10 000 à 600 000 Da
  • Milieu de filtration sur gel
  • Pour purifier les protéines de la plage de fractionnement : 10000 à 600000 Da
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Matrice : composite d’agarose réticulé et de dextrane
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH :
  • Disponible en flacon de 150 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 150 ml
Débit 10 à 50 cm/h.
Granulométrie 24 à 44 μm
Type de produit Superdex Médias
Format Microbille sphérique solide
À utiliser avec (application) Séparation, polissage et formulation de produits d’anticorps monoclonaux
Pression max. 70 psi
Plage de pH 3 à 13
Type de support Composite d’agarose et de dextrane réticulés
Type d’échantillon Protéine recombinante
Contenu et stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Superdex 200 prep grade, 150 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol