Learn More
Cytiva Colonne SEC pré-conditionnée Superdex 30 Increase Tricon™ 10/300
Code produit 15729140 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15729140 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15729140 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29219757
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour une résolution élevée de la purification préparative et de l’analyse à petite échelle pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 500 μl
  • Remplacement des colonnes de peptides Superdex
  • Réduction du temps d’exécution avec maintien de la résolution pour gagner du temps ou augmenter le débit
  • Augmentation de la résolution pour améliorer la pureté des protéines et les données d’analyse
  • Augmentatien de la cohérence d’un lot à l’autre pour une meilleur reproductibilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Unité
Débit < 1,2 ml/min1
Granulométrie Environ 9 μm1
Volume du lit 24 ml
Type de produit Superdex Colonne pré-remplie
Diamètre (métrique) interne 10mm
À utiliser avec (application) Purification et analyse haute résolution et à petite échelle de petites biomolécules avec un Mr compris entre ˜ 100 et ˜7 000, tels que des peptides
Hauteur (métrique) de 279 à 309 mm
Matériau Tube de colonne :Verre borosilicaté ; Support de lit :Filtre en polyéthylène (PE)
Plage de pH 3 à 12
Type de support Filtre
Conditionnement Superdex Increase
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol