Learn More
Cytiva Superdex™ 75 3.2/300 Prepacked Precision Column
Code produit 15117966 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
0,01 à 0,10 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
15117966 0,01 à 0,10 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15117966 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29036230
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For sensitive and high-resolution gel filtration separations of biomolecules in micropreparative scale
  • Prepacked with Superdex 75 media
  • For molecules with molecular weight between 3,000 and 70,000
  • Spherical composite of cross-linked agarose and dextran
  • Supplied with two fingertight 1/16 in. male connectors for connection
  • For polishing step in purification process
  • With new hardware design for direct connection to ÄATKAM systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 0,01 à 0,10 ml/min
Type de produit Superdex Pre-packed Column
Matériau Verre borosilicaté