Learn More
Cytiva Colonne préconditionnée Superdex 75 Increase, 10/300 GL
Code produit 15579244 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) du lit:
∼24 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du lit Conditionnement
15579244 ∼24 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15579244 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29148721
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes pour la purification préparative ainsi que pour la caractérisation et l’analyse des protéines ayant un poids moléculaire compris entre 3 000 et 7 000 Mr, telles que les protéines marquées recombinantes. Les colonnes préconditionnées Cytiva HisTrap™ excel tolèrent les procédures de nettoyage agressives répétées à un pH élevé, ce qui garantit une longue durée de vie de la colonne et minimise le transfert.
  • Résolution jusqu’à 50 % supérieure à celle de son prédécesseur Superdex 75 pour une pureté accrue et de meilleurs résultats d’analyse
  • Durée d’exécution réduite d’un tiers par rapport à celle de son prédécesseur Superdex 75 avec une résolution identique pour des résultats plus rapides
  • Utilisation polyvalente pour les applications d’analyse et de préparation, en particulier avec les protéines marquées recombinantes
  • Tolère les procédures de nettoyage agressives répétées à un pH élevé, ce qui garantit une longue durée de vie de la colonne et minimise le transfert
  • Meilleure constance d’un lot à l’autre par rapport à celle de son prédécesseur Superdex 75
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) de haute résolution à petite échelle (volume d’échantillon de 25 à 500 μl)
Volume (métrique) du lit ∼24 ml
Contenu et stockage 4°C à 30°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Superdex 75 Increase, 10/300 GL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol