Learn More
Cytiva Colonne préconditionnée Superdex 75 Increase, 3,2/300
Code produit 15599244 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) du lit:
∼ 2,4 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du lit Conditionnement
15599244 ∼ 2,4 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15599244 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29148723
Utilisez cette colonne pour les contrôles de la pureté et la sélection rapides des protéines ayant un poids moléculaire compris entre 3 000 et 7 000 Mr, telles que les protéines marquées recombinantes. Les colonnes préconditionnées Cytiva Superdex 75 Increase sont idéales lorsque le temps est limité et que la consommation de tampons et d’échantillons est cruciale.
  • Résolution jusqu’à 50 % supérieure à celle de son prédécesseur Superdex 75 pour une pureté accrue et de meilleurs résultats d’analyse
  • Durée d’exécution réduite d’un tiers par rapport à celle de son prédécesseur Superdex 75 avec une résolution identique pour des résultats plus rapides
  • Utilisation polyvalente pour les applications d’analyse et de préparation, en particulier avec les protéines marquées recombinantes
  • Tolère les procédures de nettoyage agressives répétées à un pH élevé, ce qui garantit une longue durée de vie de la colonne et minimise le transfert
  • Meilleure constance d’un lot à l’autre par rapport à celle de son prédécesseur Superdex 75
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) de haute résolution à micro échelle (volume d’échantillon de 4 à 50 μl)
Volume (métrique) du lit ∼ 2,4 ml
Contenu et stockage 4°C à 30°C