Learn More
Cytiva Superdex™ 75 qualité préparation
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
150 ml
Conditionnement:
150mL
Description
- Milieu de filtration sur gel
- Pour purifier les protéines de la plage de fractionnement : 3000 à 70000 Da
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Matrice : composite d’agarose réticulé et de dextrane
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH :
- Disponible en flacon de 150 ml
Spécification
Spécification
| Quantité | 150 ml |
| Débit | 10 à 50 cm/h. |
| Granulométrie | 24 à 44 μm |
| Type de produit | Superdex Media |
| Format | Microbille sphérique solide |
| À utiliser avec (application) | Séparation, polissage et formulation de produits de protéines recombinantes |
| Pression max. | 70 psi |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Type de support | Composite d’agarose et de dextrane réticulés |
| Type d’échantillon | Protéine recombinante |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Superdex 75 prep grade, 150 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.