Learn More
Notrax Tapis de drainage en nitrile réversible antidérapant résistant aux huiles de nitrile Superflow™ XT
Code produit 17752228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17752228 90 x 60 cm 1 pièce
17762228 152 x 91 cm 1 pièce
17772228 183 x 122 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17752228 Fournisseur Notrax Code fournisseur 567S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.17€
    78.01€ / 1 pièces
    Économisez 18.16€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides avec sa surface ultra résistante aux glissements. Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux déb
  • Le tapis antidérapant réversible est remarquablement confortable et utilisable des deux côtés pour une durée de vie prolongée
  • Sa surface tissée perforée est antidérapante tout en permettant l’évacuation instantanée de liquides dans les zones humides
  • Faible épaisseur pour un accès facile des chariots et légèreté pour faciliter le levage et le nettoyage
  • Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides grâce à sa surface ultra résistante aux glissements
  • Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette
  • Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
Spécification
Dimensions (L x l) 90 x 60 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm