Learn More
Notrax Tapis de drainage antidérapant réversible Superflow™ XT
Description
- Le tapis antidérapant réversible est remarquablement confortable et utilisable des deux côtés pour une durée de vie prolongée
- Sa surface tissée perforée est antidérapante tout en permettant l’évacuation instantanée de liquides dans les zones humides
- Faible épaisseur pour un accès facile des chariots et légèreté pour faciliter le levage et le nettoyage
- Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides grâce à sa surface ultra résistante aux glissements
- Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette
- Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 183 x 122 cm |
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 6 pi |
| Longueur (métrique) | 183 cm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 122 cm |