Learn More
Epredia™ Lames de microscope SuperFrost™
Code produit 17224894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17224894 Vert 50 pièces
17294884 Bleu 50 pièces
17204894 Rose 50 pièces
17214894 Jaune 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17224894 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur AG00008432E01MNZ20
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La languette Epredia™ SuperFrost imprimée est imperméable à pratiquement tous les produits chimiques et réactifs de laboratoire usuels. Une large gamme de couleurs permet le marquage et l’archivage de plusieurs échantillons d’examen de manière simpl
  • Le marquage laborieux à l’aide d’étiquettes en papier n’est plus nécessaire
  • La zone d’écriture résiste à tous les solvants courants
  • Les lames SuperFrost peuvent être triées par couleur, par exemple par patient, urgence, coloration ou méthode d’examen
  • Reconnaissance simple des caractéristiques, comme l’année de l’examen ou le service, l’utilisation, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Edges 90°, rodé
Épaisseur (métrique) 1 mm
Couleur Vert
Certifications/Conformité ISO8037/I
Revêtement Sans revêtement
Surface d’écriture Oui
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm