Learn More
Epredia™ Lames adhésives SuperFrost Plus™
Code produit 15438060 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Vert
Type de coin:
Classique
Clipsé
Conditionnement:
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de coin Conditionnement
15438060 Blanc Clipsé 72 pièces
10149870 Blanc Classique 72 pièces
12312148 Jaune Classique 72 pièces
11950657 Bleu Classique 72 pièces
10354365 Rose Classique 72 pièces
12625336 Vert Classique 72 pièces
15264653 Orange Clipsé 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15438060 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur J7800AMNZ
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Minimisent la perte de tissus pendant la coloration, ce qui se traduit par des délais d’exécution courts et une réduction des risques associés à la perte de tissus et des tests répétés. Les lames Epredia™ SuperFrost Plus protègent les fragments de tissus congelés et fixés au formol, enrobés de paraffine ainsi que les préparations cytologiques.
  • Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
  • Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
  • Revêtement fiable et uniforme
  • Perte d’échantillon minimale
  • Action adhésive fiable et sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Edges 90°, rodé
Type Lame adhésive
Couleur Blanc
Type de coin Clipsé
Quantité 72/boîte