Learn More
Epredia™ Lames adhésives SuperFrost Plus™, dimensions spéciales
Code produit 10422755 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
72/paquet
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10422755 72/paquet 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10422755 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur J1800BMNZ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduit la perte de tissu à la coloration, avec délais rapides et risque moindre lié à la perte et aux retests. Les lames Epredia™ SuperFrost Plus maintiennent les coupes de tissus congelés et fixés au formol, inclus en paraffine, ainsi que les préparations cytologiques. Encre d’onglet résistante à presque tous les réactifs et produits chimiques courants. Pour des coupes de 2 à 5μm.
  • Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
  • Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
  • Revêtement fiable et uniforme
  • Perte d’échantillon minimale
  • Action adhésive fiable et sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Edges 90°, rodé
Type Lame adhésive
Couleur Blanc
Quantité 72/paquet