Learn More
Epredia™ Lames d’adhérence SuperFrost Gold Plus™
Code produit 11976299 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
72/Pk.
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
11976299 72/Pk. 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11976299 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur K5800AMNZ72
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Epredia™ Les lames SuperFrost Plus™ Gold sont recommandées pour les échantillons de tissus difficiles à tenir comme les os, le cerveau, les seins et la peau. Elles sont idéales pour les colorations spéciales, et l’hybridation immunocytochimique et d’ADN in situ sur ces types de tissus.
  • Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
  • Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
  • Revêtement fiable et uniforme
  • Perte d’échantillon minimale
  • Action adhésive fiable et sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Nb par paquet 72/Pk.
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 75 x 25 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.