Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de plaques chauffantes SuperNuova+™
Code produit 15493620 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
céramique
Dimensions:
10,25 x 10,25 po
7,25 x 7,25 po
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions Alimentation électrique Conditionnement
15493620 céramique 10,25 x 10,25 po 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
15423620 Aluminium 7,25 x 7,25 po 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
15463610 céramique 7,25 x 7,25 po 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15493620 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur HP88850195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00€
    1092.39€ / 1 pièces
    Économisez 232.61€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour des performances fiables, une sécurité garantie et un fonctionnement simple.
Notre nouvelle gamme de plaques chauffantes Thermo Scientific™ SuperNuova+™ offre des performances et une sécurité fiables ainsi qu'une simplicité d'utilisation. Les unités sont disponibles en deux tailles, y compris un modèle multipositions avec des commandes et des réglages optimisés pour les applications exigeant une précision de pointe.
Conception intuitive
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour le chauffage et l’agitation
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Possibilité de définir des programmes (accélération / décélération / pause) et d’enregistrer les paramètres
  • Sonde de température PT1000 et pare-éclaboussures de protection en option
Une technologie avancée
  • Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un couplage magnétique plus puissant
  • Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50°C (122°F)
Période de garantie limitée :
Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 10,25 x 10,25 po
max. (métrique) 400°C (température max.)
Hauteur (impériale) 4 in
Longueur (impériale) 16,2 in
Poids (impériale) 16,0 lb
Largeur (impériale) 11,3 in
Hauteur (métrique) 10,2 cm
Longueur (métrique) 41,1 cm
Poids (métrique) 7,3 kg
Largeur (métrique) 28,7 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon EU, UK, AUS, CN
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaques chauffantes
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Garantie 3 ans
Affichage LED
Dimensions (L x l x H) 16,2 x 11,3 x 4 po (41,1 x 28,7 x 10,2cm)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.