Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante SuperNuova+™, température ambiante à 400°C, céramique
Code produit 15433620 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Céramique
Dimensions:
10,25 × 10,25 in
7,25 × 7,25 in
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
UE / UK / AUS / CN
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions Alimentation électrique Type de bouchon unitSize
15433620 Aluminium 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
15433650 Céramique 10,25 × 10,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
15413620 Céramique 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15433620 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SP88857198
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour des performances fiables, une sécurité garantie et un fonctionnement simple.
Notre nouvelle gamme d'agitateurs chauffants Thermo Scientific™ SuperNuova+™ offre des performances et une sécurité fiables ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation. Les unités sont disponibles en deux tailles, y compris un modèle multipositions avec des commandes et des réglages optimisés pour les applications exigeant une précision de pointe.
Conception intuitive
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour le chauffage et l’agitation
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Possibilité de définir des programmes (accélération / décélération / pause) et d’enregistrer les paramètres
  • Sonde de température PT1000 et pare-éclaboussures de protection en option
Une technologie avancée
  • Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un couplage magnétique plus puissant
  • Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50 °C (122°F)
Période de garantie limitée :
Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Comprend Cordon d’alimentation
Poids à l’expédition (impériale) 12,1 lb
Poids à l’expédition (métrique) 5,5 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 13 in
Dimensions 7,25 × 7,25 in
Hauteur (métrique) 9,7 cm
max. (métrique) Température ambiente à 300°C
Hauteur (impériale) 3,8 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 20,8 cm
Longueur (métrique) 33 cm
Largeur (impériale) 8,2 in
Poids (impériale) 12,1 lb
Poids (métrique) 5,5 kg
Type Agitateur
Forme Carré
Type de bouchon UE / UK / AUS / CN
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 7,25 x 7,25 in
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC)
Affichage LED
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.