Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante SuperNuova+™, température ambiante à 400°C, céramique
Code produit 15433650 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Céramique
Dimensions:
10,25 × 10,25 in
7,25 × 7,25 in
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
UE / UK / AUS / CN
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions Alimentation électrique Type de bouchon Conditionnement
15433650 Céramique 10,25 × 10,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
15413620 Céramique 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
15433620 Aluminium 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15433650 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SP88850195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00€
    1386.00€ / 1 pièces
    Économisez 329.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour des performances fiables, une sécurité garantie et un fonctionnement simple.
Notre nouvelle gamme d'agitateurs chauffants Thermo Scientific™ SuperNuova+™ offre des performances et une sécurité fiables ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation. Les unités sont disponibles en deux tailles, y compris un modèle multipositions avec des commandes et des réglages optimisés pour les applications exigeant une précision de pointe.
Conception intuitive
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour le chauffage et l’agitation
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Possibilité de définir des programmes (accélération / décélération / pause) et d’enregistrer les paramètres
  • Sonde de température PT1000 et pare-éclaboussures de protection en option
Une technologie avancée
  • Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un couplage magnétique plus puissant
  • Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50 °C (122°F)
Période de garantie limitée :
Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Comprend Sonde de température PT100, tige et pinces
Poids à l’expédition (impériale) 17,6 lb
Poids à l’expédition (métrique) 8 Kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 16,2 in
Dimensions 10,25 × 10,25 in
Hauteur (métrique) 10,2 cm
max. (métrique) Température ambiante à 400°C
Hauteur (impériale) 4 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 28,7 cm
Longueur (métrique) 41,1 cm
Largeur (impériale) 11,3 in
Poids (impériale) 17,6 lb
Poids (métrique) 8 kg
Type Agitateur
Forme Carré
Type de bouchon UE / UK / AUS / CN
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 10,25 x 10,25 in
Affichage LED
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.