Learn More
Cytiva™ Colonnes Superose™ 6 Increase
Code produit 15377653 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2mm
5 mm
10 mm
Hauteur (métrique):
150 mm
300mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Hauteur (métrique) Conditionnement
15377653 10 mm 300mm 1 pièce
15303234 3,2mm 300 mm 1 pièce
15383224 5 mm 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15377653 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 29091596
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Chromatographie d’exclusion stérique haute résolution pour l’étude des complexes et protéines de grande taille. Cytiva Lifescience™ Superose™ Les colonnes Increase 6 offrent une haute qualité en chromatographie d'exclusion stérique (SEC).
Les colonnes pré-conditionnées Superose™ 6 Increase apportent qualité et haute résolution à la chromatographie d’exclusion stérique (SEC) — même pour les protéines et agrégats de grande taille.
performances accrues
  • Résolution supérieure aux colonnes traditionnelles Superose 6
  • Large plage de fractionnement (Mr de 5 000 à 5 millions)
  • Résiste au nettoyage à pH élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Superose 6 Increase 10/300 GL
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Hauteur (métrique) 300mm
Débit 0,5 ml / min.
Matériau Verre borosilicaté
Type de ligand Agarose réticulée
Pression max. 435°psi
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 8,6 mu;m
Type de support Filtre en polyéthylène (PE)
Contenu et stockage 4° à 30°C dans 20 % d’éthanol
Type de colonne Colonne de filtration sur gel
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Superose 6 Increase 10/300 GL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol