Learn More
Cytiva™ Colonnes Superose™ 6 Increase
Product Code. 15383224 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2mm
5 mm
10 mm
Hauteur (métrique):
150 mm
300mm
300 mm
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) interne Hauteur (métrique) Unit Size
15383224 5 mm 150 mm 1 pièce
15377653 10 mm 300mm 1 pièce
15303234 3,2mm 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15383224 Supplier Cytiva™ Supplier No. 29091597
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chromatographie d’exclusion stérique haute résolution pour l’étude des complexes et protéines de grande taille. Cytiva Lifescience™ Superose™ Les colonnes Increase 6 offrent une haute qualité en chromatographie d'exclusion stérique (SEC).
Les colonnes pré-conditionnées Superose™ 6 Increase apportent qualité et haute résolution à la chromatographie d’exclusion stérique (SEC) — même pour les protéines et agrégats de grande taille.
performances accrues
  • Résolution supérieure aux colonnes traditionnelles Superose 6
  • Large plage de fractionnement (Mr de 5 000 à 5 millions)
  • Résiste au nettoyage à pH élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Superose 6 Increase 5/150 GL
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Débit 0,3 ml / min.
Matériau Verre borosilicaté
Type de ligand Agarose réticulée
Pression max. 435°psi
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 8,6 mu;m
Type de support Filtre en polyéthylène (PE)
Contenu et stockage 4° à 30°C dans 20 % d’éthanol
Type de colonne Colonne de filtration sur gel
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Superose 6 Increase 5/150 GL
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol