Learn More
Cytiva Milieux Superose™ pour applications préparatives, en conditionnement de laboratoire
Code produit 11544915 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Superose 12 grade préparatoire
Superose 6 grade préparation
Pression max.:
100 psi
58 psi
Conditionnement:
125mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Pression max. Conditionnement
11544915 Superose 6 grade préparation 58 psi 125mL
11514925 Superose 12 grade préparatoire 100 psi 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11544915 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17048901
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Milieu de filtration sur gel haute performance pour la mise à l’échelle des purifications préparatives des biomolécules
  • Pour la haute récupération d’une grande variété de biomolécules — protéines, peptides, polynucléotides, etc.
  • Milieux de filtration en vrac, pour séparations préparatives
  • Complément aux colonnes pré-conditionnées Superose PC ; remplissage efficace à pression moyenne
  • Superose 6 pour applications préparatives, destiné aux biomolécules d’une grande plage de fractionnement ; Superose 12, pour les protéines de poids moléculaire supérieur
Informations sur la commande
Fourni en récipients de 125 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Unité
Débit 40 cm/h
Granulométrie 30 à 40 μm
À utiliser avec (équipement) Système ou pompe de conception AKTAtrade;
Volume du lit ≈100 mL
Type de produit Superose 6 grade préparation
À utiliser avec (application) Séparations de protéines et d’autres biomolécules en fonction de la taille
Pression max. 58 psi
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose hautement réticulée
Type d’échantillon Protéines, peptides, polynucléotides, une grande variété de biomolécules
Contenu et stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Superose 6 prep grade, 125 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.