Learn More
Invitrogen™ Système SuperMix de synthèse premier brin SuperScript™ III pour qRT-PCR
Code produit 10338102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
250 réactions
50 réactions
Conditionnement:
250 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10338102 250 réactions 250 réactions
10246902 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10338102 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11752250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.00€
    3174.65€ / 250 réactions
    Économisez 925.35€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre les capacités à haute température de la transcriptase inverse SuperScript III dans un format SuperMix optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin à utiliser dans le cadre d’une RT-PCR quantitative (qRT-PCR) en temps réel
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR provides the high-temperature capability of SuperScript III Reverse Transcriptase in an optimized SuperMix format for the synthesis of first-strand cDNA for use in real-time quantitative RT-PCR (qRT-PCR). The simple, time-saving reaction set-up uses just two tubes: a 2X reaction mix and an enzyme mix.
Le système SuperScript® III premier brin pour qRT-PCR SuperMix offre toutes les caractéristiques de la transcriptase inverse SuperScript® III en matière de capacités haute température dans un format SuperMix optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin, à des fins d’utilisation dans le cadre d’une RT-PCR quantitative (qRT-PCR) en temps réel. La configuration de réaction simple et qui permet un gain de temps n’utilise que deux tubes : un mélange Reaction Mix 2X et un mélange enzymatique.
Mélange enzymatique
La transcriptase inverse SuperScript® III, incluse dans le mélange enzymatique RT, est une version de RT M-MLV conçue pour réduire l’activité de la RNase H et accroître la stabilité thermique. L’enzyme peut être utilisée pour synthétiser l’ADNc à des températures s’échelonnant entre 42 et 60°C, offrant une meilleure spécificité, des rendements d’ADNc supérieurs et davantage de produit pleine longueur que d’autres transcriptases inverses. Dans la mesure où la SuperScript® III RT n’est pas inhibée sensiblement par l’ARN ribosomique et l’ARN de transfert, elle peut être utilisée pour synthétiser de l’ADNc à partir de l’ARN total. L’inhibiteur de ribonucléase recombinant RNaseOUT™, également inclus dans le mélange enzymatique, est une protéine bloquant la RNase qui assure une protection contre la dégradation de l’ARN cible due à la contamination de la ribonucléase de la préparation de l’ARN.
Mélange Reaction Mix
Le mélange Reaction Mix 2X RT comporte de l’oligo(dT)20, des hexamères aléatoires, du MgCl2 ainsi que des dNTP dans une formulation tampon optimisée pour la qRT-PCR. E. coli RNAse H est fourni sous la forme d’un tube distinct au sein du kit en vue d’éliminer le modèle d’ARN de la molécule hybride d’ARN de l’ADNc après synthèse premier brin. Cette approche augmente la sensibilité dans le cadre de la qRT-PCR
Utilisation du système SuperMix de synthèse premier brin SuperScript® III
Cette formulation SuperMix peut être utilisée pour quantifier moins de 10 copies d’un gène cible dans le cadre d’une qRT-PCR, avec une vaste échelle dynamique permettant la quantification précise des ARNm en forte concentration à partir d’un volume maximal de 1 µg d’ARN total. Des réactifs spécifiés pour 50 ou 250 réactions de transcription inverse de 20 µl chacun sont fournis.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Reaction Mix RT 2X (2 x 1,25 ml)
• Mélange enzymatique RT (500 μl)
• RNase E. coli (250 μl)
Suffisamment de réactifs pour 250 réactions à des volumes de réaction de 20 μl.
Conserver à –20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Quantité 250 réactions
Transcriptase inverse SuperScript III
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 250 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Matériau de départ ARN