Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit
Code produit 16643873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
500 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16643873 50 réactions 1 pièce
16653873 500 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16643873 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11750150
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin directement à partir d’un lysat de cellules de mammifères sans avoir besoin d’isoler l’ARN au préalable. La lyse cellulaire et la transcription inverse sont effectuées dans le même tube et l’ADNc premier brin qui en résulte est prêt à être utilisé dans le clonage, la PCR et la qPCR.
The SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit is optimized for the synthesis of first-strand cDNA directly from a mammalian cell lysate without first isolating RNA. Cell lysis and reverse transcription are performed in the same tube, and the resulting first-strand cDNA is ready to use in PCR and qPCR.
Le kit de synthèse d’ADNc SuperScript IV CellsDirect est optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin directement à partir d’un lysat de cellules de mammifères sans avoir besoin d’isoler l’ARN au préalable. La lyse cellulaire et la transcription inverse sont effectuées dans le même tube et l’ADNc premier brin qui en résulte est prêt à être utilisé en PCR et en qPCR.
Caractéristiques du kit SuperScript IV :
• Compatible avec une large gamme de types de cellules de mammifères cultivés dans différentes conditions de traitement
• Le format à tube unique minimise la perte de réactifs, la perte d’échantillons et le temps de manipulation
• Le volume total de lysat peut être utilisé dans la réaction de synthèse d’ADNc premier brin, fournissant des rendements plus élevés avec un nombre limité de cellules et permettant la détection de transcrits rares
• ADNc de haute qualité généré pour une utilisation dans une variété d’applications, notamment la PCR et la qPCR
• Le protocole simple dure environ 37 minutes
• Compatible avec les Master Mix TaqMan et SYBR Green qPCR de différents fabricants
• Des performances optimisées pour 1 à 10 000 cellules par échantillon, des résultats équivalents à ceux de l’ARN purifié
Le kit de synthèse d’ADNc SuperScript IV CellsDirect comprend la transcriptase inverse SuperScript IV. Les caractéristiques de cette enzyme comprennent :
• Réduction de l’activité de la RNase H
• Meilleure stabilité thermique
• Rendements élevés d’ADNc dans la réaction de synthèse premier brin, pour une plus grande sensibilité et une meilleure détection des transcrits rares
• Une tolérance supérieure à divers inhibiteurs de la RT
La transcriptase inverse SuperScript IV est un choix privilégié pour toutes les applications de RT-PCR et de qRT-PCR. Il s’agit d’un mutant exclusif du virus de la leucémie murine de Moloney (M-MLV) avec une robustesse et une fiabilité élevées dans les réactions de transcription inverse. Il est significativement amélioré par rapport à la transcriptase inverse SuperScript III dans la résistance aux inhibiteurs, une processivité et une vitesse de réaction, tout en conservant tous les avantages de l’enzyme précédent, notamment une thermostabilité supérieure, une synthèse d’ADNc pleine longueur très efficace et une activité ARNase réduite.
Fonctionnement
Dans la RT-PCR traditionnelle, l’ARN est d’abord isolé des cellules dans une procédure chronophage qui peut entraîner une perte de matériau. Grâce au kit de synthèse d’ADNc SuperScript IV CellsDirect, les cellules sont lysées et l’ADNc est généré à partir du lysat dans un tube unique avec une manipulation minimale et aucune perte d’échantillon. Le traitement par DNase I est une étape facultative qui peut être utilisée pour éliminer l’ADN génomique avant la synthèse premier brin. Ce kit a été optimisé pour les échantillons de petites cellules, allant de 10 000 cellules à une seule cellule.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Solution de lyse SuperScript IV CellsDirect (2 x 1,25 ml)
• Solution d’arrêt SuperScript IV CellsDirect (1 x 250 µl)
• Activateur de lyse (1 x 25 µl)
• DNase (1 x 55 µl)
• Master Mix pour RT SuperScript IV (1 x 400 µl)
• Contrôle sans RT SuperScript IV (1 x 400 µl)
Conserver à –20°C.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 10 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Quantité 50 réactions
Transcriptase inverse SuperScript IV
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants prémélangés
Type de réactif Transcription inverse
Matériau de départ Cellules