Learn More
Invitrogen™ Système de synthèse premier brin SuperScript™ IV
Code produit 15327696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with ezDNase
Nbre de réactions:
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
200 réactions
200 tests
50 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Nbre de réactions Conditionnement
15327696 Kit only 50 réactions 50 réactions
15337696 Kit only 200 réactions 200 réactions
16397225 Kit with ezDNase 50 réactions 50 réactions
16272082 Kit with ezDNase 200 réactions 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15327696 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18091050
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin à partir de poly(A)+ purifié ou d’ARN total.
Le kit contient la transcriptase inverse (RT) SuperScript™ IV, un mutant exclusif du M-MLV qui produit une synthèse robuste et fiable d’ADNc dans les réactions RT. Le système de synthèse SuperScript IV a été sensiblement amélioré par rapport au système SuperScript III en termes de résistance aux inhibiteurs, de processivité et de vitesse de réaction, tout en conservant tous les avantages du système précédent, notamment une thermostabilité supérieure, une synthèse d’ADNc pleine longueur très efficace et une activité ARNase réduite. Le système SuperScript IV est conçu pour fournir une synthèse fiable, cohérente et rapide de l’ADNc en présence d’inhibiteurs trouvés dans une grande variété d’échantillons qui font que d’autres RT actuellement disponibles ne fonctionnent pas efficacement.
Le système de synthèse premier brin SuperScript IV contient tous les composants nécessaires aux réactions RT, ainsi qu’un gène de contrôle supplémentaire et des amorces. Il offre la flexibilité nécessaire pour personnaliser la configuration de la RT en fonction des besoins de votre application. Le système de synthèse SuperScript IV est le choix idéal pour assurer une performance et une flexibilité exceptionnelles pour les applications RT-PCR. Nous le recommandons pour toutes les applications RT-PCR, tout particulièrement lorsque la reproductibilité et la fiabilité sont des préoccupations majeures et lorsque les inhibiteurs de l’échantillon d’ARN risquent d’interférer avec la synthèse d’ADNc, conduisant à des résultats biaisés dans les études d’expression génétique.
Les caractéristiques du système de synthèse premier brin SuperScript IV comprennent :
  • Meilleure résistance à toute une variété d’inhibiteurs qui peuvent interférer avec la synthèse d’ADNc
  • Synthèse d’ADNc spécifique et robuste dans une large gamme de types d’échantillons
  • Une réaction catalysée par la transcriptase inverse plus rapide, avec réduction du temps d’incubation qui passe de > 50 à 10 min
  • Processivité bien meilleure par rapport à la RT SuperScript III
Source enzymatique
Purifiée à partir d’E. coli exprimant le gène pol de M-MLV, modifiée pour augmenter la thermostabilité et la demi-vie, la processivité, la résistance aux inhibiteurs et pour réduire l’activité de RNase H.
Tests de performance et de qualité des dosages
Dosages d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases et de ribonucléases ; rendement et longueur du produit d’ADNc.
Définition de l’unité
Une unité de la RT SuperScript IV est la quantité d’enzymes nécessaire pour incorporer 1 nmol de désoxyribonucléotides dans un matériau précipitable à l’acide en 10 min à 37°C en utilisant le poly(A) oligo(dT)12-18 comme modèle / amorce.
Conditions de réaction unitaire
50 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM de MgCl2, 10 mM de DTT, 50 mM de KCl, 0,5 mM de dTTP, 0,4 MBq/ml de [3H]-dTTP, 0,4 mM de poly(A) oligo(dT)12 à 18 et enzyme dans 20 μl pendant 10 min à 37°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Oligo(dT)20 , 50 μl (50 μM)
• Hexamères aléatoires, 250 μl (50 ng/μl)
• Tampon RT 5X, 1 ml
• DTT, 250 μl (0,1 M)
• Mélange de dNTP, 250 μl (10 mM)
• RT SuperScript III, 50 μl (200 U/μl)
• Inhibiteur de ribonucléase, 100 μl (40 U/μl)
• RNase H d’E. coli, 50 μl (2 U/μl)
• Eau traitée au DEPC, 1,2 ml
• ARN total HeLa, 20 μl (10 ng/μl)
• Amorce de contrôle sens, 25 μl (10 μM)
• Amorce de contrôle antisens, 25 μl (10 μM)
Conserver tous les composants de –30°C à –5°C.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 10 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Quantité 50 réactions
Transcriptase inverse SuperScript IV
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 12,3 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit only
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SuperScript IV First-Strand Synthesis System
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol