Learn More
Invitrogen™ Système de synthèse premier brin SuperScript™ IV
Code produit 16397225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with ezDNase
Nbre de réactions:
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
200 réactions
200 tests
50 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Nbre de réactions unitSize
16397225 Kit with ezDNase 50 réactions 50 réactions
15327696 Kit only 50 réactions 50 réactions
15337696 Kit only 200 réactions 200 réactions
16272082 Kit with ezDNase 200 réactions 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16397225 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18091150
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin à partir de poly(A)+ purifié ou d’ARN total.
  • Le kit comprend la transcriptase inverse (RT) SuperScript IV, un mutant MMLV exclusif qui produit une synthèse robuste et fiable de l’ADNc dans les réactions RT, et l’ezDNase pour éliminer la contamination potentielle de l’ADN génomique
  • Le système a été sensiblement amélioré par rapport au système SuperScript III en termes de résistance aux inhibiteurs, de processivité et de vitesse de réaction, tout en conservant tous les avantages du système précédent, notamment une thermostabilité supérieure, une synthèse d’ADNc pleine longueur très efficace et une activité RNase réduite.
  • Conçue pour offrir une synthèse rapide, fiable et homogène de l’ADNc, en présence d’inhibiteurs dans un grand nombre d’échantillons, qui empêchent d’autres RT actuellement disponibles d’agir efficacement.
  • Contient tous les composants nécessaires aux réactions RT, ainsi qu’un gène de contrôle et des amorces supplémentaires, et offre une flexibilité pour personnaliser la configuration de la RT
  • L’ezDNase pour l’élimination de l’ADN génomique est incluse
  • L’étape d’élimination de l’ADN génomique simplifiée réduit considérablement la durée de l’intégralité du protocole de transcription inverse, ainsi que la variation éventuelle dans l’expression génétique liée à la perte d’ARN ou aux dommages survenus lors du traitement classique de DNase.
  • Idéale lorsque la reproductibilité et la fiabilité sont des préoccupations majeures et lorsque les inhibiteurs de l’échantillon d’ARN risquent d’interférer avec la synthèse d’ADNc, conduisant à des résultats biaisés dans les études d’expression génétique.
  • Meilleure résistance à toute une variété d’inhibiteurs qui peuvent interférer avec la synthèse d’ADNc
  • Synthèse d’ADNc spécifique et robuste dans une large gamme de types d’échantillons
  • Réaction de transcriptase inverse plus rapide qui réduit le temps d’incubation de > 50 min à 15 min avec une étape d’élimination simplifiée de l’ADN génomique
Source d’enzymes
Purifiée à partir d’E. coli exprimant le gène pol de M-MLV, modifiée pour augmenter la thermostabilité et la demi-vie, la processivité, la résistance aux inhibiteurs et pour réduire l’activité RNase H.
Tests de performance et de qualité
Dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase et de ribonucléase ; et rendement et longueur du produit d’ADNc.
Définition de l’unité
Une unité de RT SuperScript IV représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 1 nmol de désoxyribonucléotide dans une substance précipitable à l’acide, en 10 min, à 37°C, en utilisant poly(A) oligo(dT)12-18 comme modèle / amorce.
Conditions de réaction de l’unité
50 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM de MgCl2, 10 mM de DTT, 50 mM de KCl, 0,5 mM de dTTP, 0,4 MBq/ml [3H] de dTTP, 0,4 mM de poly(A) oligo (dT)12-18 et d’enzyme dans 20 μl pour 10 min à 37°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Oligo(dT)20, 50 μl (50 μM)
• Hexamères aléatoires, 250 μl (50 ng/μl)
• Tampon RT 5X, 1 ml
• DTT, 250 μl (0,1 M)
• Mélange de dNTP, 250 μl (10 mM)
• RT SuperScript IV, 50 μl (200 U/μl)
• Inhibiteur de ribonucléase, 100 μl (40 U/μl)
• RNase H d’E. coli, 50 μl (2 U/μl)
• Eau traitée au DEPC, 1,2 ml
• ARN total HeLa, 20 μl (10 ng/μl)
• Amorce de contrôle sens, 25 μl (10 μM)
• Amorce de contrôle antisens, 25 μl (10 μM)
• Enzyme ezDNase, 50 μl
• Tampon ezDNase 10X, 100 μl
• Eau sans nucléase, 1,25 ml
Conserver tous les composants de –30°C à –5°C.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 10 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Quantité Each
Transcriptase inverse SuperScript IV
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 12,3 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit with ezDNase