Learn More
Invitrogen™ Système de RT-PCR en une étape SuperScript™ IV
Code produit 15781999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with ezDNase
Nbre de réactions:
100 réactions
25 réactions
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
25 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Nbre de réactions Conditionnement
15781999 Kit only 100 réactions 1 pièce
15814182 Kit only 25 réactions 25 réactions
15895891 Kit with ezDNase 25 réactions 25 réactions
15850233 Kit with ezDNase 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15781999 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12594100
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Includes
  • SuperScript IV RT Mix, 12.5µL
  • 2X Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625µL
  • Nuclease-free water, 1.25mL
Permet une meilleure RT-PCR, plus rapide.
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
Le système de RT-PCR en une étape Invitrogen™ SuperScript™ IV associe la transcriptase inverse (RT) Invitrogen™ SuperScript™ IV haute processivité et l’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ haute fidélité pour offrir une RT-PCR en une étape inégalée. Grâce à cette formulation simple et pratique, vous pouvez réaliser la synthèse de l’ADNc à partir de l’ARN total ou de l’ARNm et l’amplification par PCR dans un seul tube, à l’aide d’amorces spécifiques aux gènes.
  • Mécanisme d’activation à démarrage à chaud en deux phases pour une grande spécificité, un rendement et une configuration à température ambiante
  • Performances supérieures : sensibilité jusqu’à 0,01 pg d’ARN, longueur de la cible jusqu’à 13,8 kb et protocole RT-PCR en une étape le plus rapide
  • Détection fiable de cibles, même avec des échantillons d’ARN de pureté sous-optimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange RT SuperScript IV (50 μl)
• Master Mix de RT-PCR Platinum SuperFi 2X (2 x 1,25 ml)
• Eau sans nucléase (2 x 1,25 ml)
Conserver à –20°C.
Méthode de détection Gel Electrophoresis
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étapes
Polymérase Platinum SuperFi
Vitesse de réaction 10 min
Technique RT-PCR en 1 étape
Température de réaction optimale 45 à 60°C
Quantité 1 Ea.
Transcriptase inverse SuperScript IV
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace carbonique
Type de produit final ADNc amplifié par PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 14 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit only