Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Description
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix is a ready-to-use solution optimized for fast, sensitive, and simple RNA target detection in loop-mediated isothermal amplification (LAMP) reactions. With this convenient master mix formulation, you can perform isothermal amplification from both RNA or DNA targets in a single tube format.
Demandez un échantillon ›
Caractéristiques du Master Mix SuperScript IV RT-LAMP :
• Détection rapide de cibles d’ARN à l’aide de l’ADN polymérase Bst évolué optimisé pour l’amplification isotherme en 5 minutes
• Synthèse robuste et spécifique de l’ADNc à l’aide de la transcriptase inverse SuperScript IV
• Spécificité et sensibilité améliorées à l’aide d’une formule tampon optimisée et d’un inhibiteur de ribonucléase recombinant RNaseOUT
• Compatible avec la détection en temps réel et en point de virage ; inclut un colorant SYTO 9 pour la détection en temps réel
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP est conçu pour une amplification rapide de l’ARN pathogène viral, offrant une sensibilité de détection et spécificité élevées et des performances robustes.Le Master Mix optimisé utilise des enzymes exceptionnelles qui permettent une détection de cibles fiable en 5 à 15 minutes pour une variété de cibles et de concentrations d’ARN viral.
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP comprend un mutant d’ADN polymérase Bst évolué avec une tolérance élevée aux inhibiteurs et une amplification rapide de la cible à une température optimale de 65°C, ainsi que de la transcriptase inverse SuperScript IV avec une thermostabilité, une vitesse et une tolérance aux inhibiteurs accrues.Pour prévenir la dégradation de l’ARN par des RNases de transfert, le Master Mix inclut l’inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT puissant et non compétitif.Notre composition exclusive des tampons de réaction est optimisée pour augmenter la spécificité en retardant le temps d’amplification du contrôle sans modèle (NTC).
La performance du Master Mix SuperScript IV RT-LAMP a été validée pour plusieurs ARN viraux, y compris la rougeole, la grippe et l’ARN du SRAS-CoV-2, à l’aide de plusieurs ensembles d’amorces et d’échantillons d’ARN purifié.De plus, le Master Mix peut être utilisé pour détecter l’ADN avec une vitesse de réaction similaire ou plus rapide que celle des cibles d’ARN.
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP est disponible dans un format à un seul tube pratique avec un colorant SYTO 9 pour la détection en temps réel.Le format du Master Mix offre la flexibilité de sélectionner et de tester différentes amorces pour les cibles d’ARN souhaitées et de les utiliser avec les méthodes de détection en temps réel ou en point de virage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Master Mix |
| À utiliser avec (application) | LAMP, RT-LAMP |
| Polymérase | ADN polymérase Bst |
| Quantité | 100 reactions, 1 x 1.25 mL |
| Contenu et stockage | • 1 x 1,25 ml de Master Mix SuperScript IV RT-LAMP (2X), • 1 x 30 µl de colorant vert d’acide nucléique fluorescent SYTO Conserver à 20°C. Conserver à l’abri de la lumière. |
| Nbre de réactions | 100 réactions |
| Température de réaction optimale | 65°C |
| Transcriptase inverse | SuperScript™ IV |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Méthode de détection | Détection en temps réel et du point final |
| Afficher plus |