Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Code produit 17473812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
1 000 réactions
400 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1000 réactions
400 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
17473812 1 000 réactions 1000 réactions
17453812 100 réactions 100 réactions
17463812 400 réactions 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17473812 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A51803
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP Invitrogen est une solution conçue pour la détection rapide, sensible et simple de cibles d’ARN dans des réactions d’amplification isotherme médiée par boucle (LAMP).
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix is a ready-to-use solution optimized for fast, sensitive, and simple RNA target detection in loop-mediated isothermal amplification (LAMP) reactions. With this convenient master mix formulation, you can perform isothermal amplification from both RNA or DNA targets in a single tube format.
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP Invitrogen est une solution conçue pour la détection rapide, sensible et simple de cibles d’ARN dans des réactions d’amplification isotherme médiée par boucle (LAMP).
Demandez un échantillon ›
Caractéristiques du Master Mix SuperScript IV RT-LAMP :
• Détection rapide de cibles d’ARN à l’aide de l’ADN polymérase Bst évolué optimisé pour l’amplification isotherme en 5 minutes
• Synthèse robuste et spécifique de l’ADNc à l’aide de la transcriptase inverse SuperScript IV
• Spécificité et sensibilité améliorées à l’aide d’une formule tampon optimisée et d’un inhibiteur de ribonucléase recombinant RNaseOUT
• Compatible avec la détection en temps réel et en point de virage ; inclut un colorant SYTO 9 pour la détection en temps réel
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP est conçu pour une amplification rapide de l’ARN pathogène viral, offrant une sensibilité de détection et spécificité élevées et des performances robustes.Le Master Mix optimisé utilise des enzymes exceptionnelles qui permettent une détection de cibles fiable en 5 à 15 minutes pour une variété de cibles et de concentrations d’ARN viral.
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP comprend un mutant d’ADN polymérase Bst évolué avec une tolérance élevée aux inhibiteurs et une amplification rapide de la cible à une température optimale de 65°C, ainsi que de la transcriptase inverse SuperScript IV avec une thermostabilité, une vitesse et une tolérance aux inhibiteurs accrues.Pour prévenir la dégradation de l’ARN par des RNases de transfert, le Master Mix inclut l’inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT puissant et non compétitif.Notre composition exclusive des tampons de réaction est optimisée pour augmenter la spécificité en retardant le temps d’amplification du contrôle sans modèle (NTC).
La performance du Master Mix SuperScript IV RT-LAMP a été validée pour plusieurs ARN viraux, y compris la rougeole, la grippe et l’ARN du SRAS-CoV-2, à l’aide de plusieurs ensembles d’amorces et d’échantillons d’ARN purifié.De plus, le Master Mix peut être utilisé pour détecter l’ADN avec une vitesse de réaction similaire ou plus rapide que celle des cibles d’ARN.
Le Master Mix SuperScript IV RT-LAMP est disponible dans un format à un seul tube pratique avec un colorant SYTO 9 pour la détection en temps réel.Le format du Master Mix offre la flexibilité de sélectionner et de tester différentes amorces pour les cibles d’ARN souhaitées et de les utiliser avec les méthodes de détection en temps réel ou en point de virage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type de produit Master Mix
À utiliser avec (application) LAMP, RT-LAMP
Polymérase ADN polymérase Bst
Quantité 1000 reactions, 10 x 1.25 mL
Contenu et stockage • 10 x 1,25 ml de Master Mix SuperScript IV RT-LAMP (2X),
• 1 x 30 µl de colorant vert d’acide nucléique fluorescent SYTO
Conserver à 20°C. Conserver à l’abri de la lumière.
Nbre de réactions 1 000 réactions
Température de réaction optimale 65°C
Transcriptase inverse SuperScript™ IV
Conditions d’expédition Dry Ice
Méthode de détection Détection en temps réel et du point final
Comprend l’étiquette ou le colorant Coloration d’acide nucléique vert fluorescent SYTO 9
Concentration 2X
Temps de réaction 5 to 15 minutes
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.