Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT Reaction Buffer
Code produit 15658068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15658068 5 x 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15658068 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18090050B
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le tampon de réaction RT SuperScript™ IV doit être utilisé avec la transcriptase inverse SuperScript™ IV.
SuperScript IV RT Reaction Buffer is included with, and designed for use with, SuperScript IV Reverse Transcriptase. This buffer is optimized to give robust and reliable cDNA synthesis. In cases where additional quantity is required, SuperScript IV RT Reaction Buffer is made available here in a stand-alone format.
Il est inclus dans la transcriptase, mais est disponible séparément. Le tampon est optimisé pour fournir une synthèse robuste et fiable de l’ADNc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5X
À utiliser avec (application) Transcription inverse
Quantité 5 x 1 mL
Comprend
• Tampon de réaction RT SuperScript IV (5 x 1 ml)
Conserver à –20°C.