Learn More
Invitrogen™ Kit PreAmp à cellule unique/faible entrée d’ADNc SuperScript™ IV
Code produit 17787433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
192 réactions
384 réactions
480 réactions
48 réactions
96 réactions
Conditionnement:
1 pièce
384 réactions
48 réactions
480 réactions
96 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
17787433 480 réactions 480 réactions
17473802 48 réactions 48 réactions
17757433 96 réactions 96 réactions
17767433 192 réactions 1 pièce
17777433 384 réactions 384 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17787433 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11752480
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
The Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit is designed for efficient cDNA synthesis and amplification directly from intact single cells (1–1,000) or low amounts of total RNA (2 pg–10 ng).
  • Conçu pour une synthèse et une amplification efficaces de l’ADNc directement à partir de cellules uniques intactes (1 à 1 000) ou de faibles quantités d’ARN total (2 pg à 10 ng).
  • Le kit contient tous les composants requis pour effectuer la lyse cellulaire, la transcription inverse (RT) et l’amplification par PCR dans un format prémélangé pratique.
  • Une combinaison d’enzymes supérieures (ranscriptase inverse SuperScript IV et ADN polymérase Platinum SuperFi U) permet des rendements, une sensibilité et une précision élevés.
  • En raison des temps de réaction courts et du temps de manipulation minimal, ce protocole simple de préamplification à un tube peut être complété en un peu plus de deux heures.
  • L’ADNc global de haute qualité obtenu peut être utilisé pour les applications de séquençage de nouvelle génération (NGS) ou pour l’analyse de l’expression génétique par PCR en temps réel.
  • Sensibilité supérieure pour faciliter la détection de cibles peu abondantes aussi faible qu’une cellule simple ou 2 pg d’ARN total.
  • ADNc de haute qualité pour des informations de transcription complètes avec une couverture uniforme.
  • Préamplification globale compatible avec l’analyse en aval par NGS ou PCR en temps réel.
Chaque boîte contient :
  • Tampon de lyse 10X, 48 μl
  • Inhibiteur de RNase, 19 μl
  • Oligonucléotides de capture, 48 μl
  • Master Mix de synthèse de l’ADNc SuperScript IV 4X, 240 μl
  • Oligonucléotides de changement de modèle, 48 μl
  • Master Mix de préamplification Platinum SuperFi U 2X, 2 x 1,2 ml
  • Amorce de préamplification, 48 μl
  • Eau, sans nucléase, 2 x 1,25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
Dix boîtes, contenant chacune :
• Tampon de lyse 10X (48 μl)
• Inhibiteur de Rnase (19 μl)
• Oligonucléotides de capture (48 μl)
• Master Mix de synthèse de l’ADNc SuperScript IV 4X (240 μl)
• Oligonucléotides de changement de modèle (48 μl)
• Master Mix de préamplification Platinum SuperFi U 2X (2 x 1,2 ml)
• Amorce de préamplification (48 μl)
• Eau sans nucléase (2 x 1,25 ml)
Conserver entre –25°C et –15°C.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum SuperFi U
Vitesse de réaction 30 min
Technique Reverse Transcription, Preamplification
Température de réaction optimale 50°C
Quantité 480 reactions
Transcriptase inverse SuperScript IV
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération (NGS), PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc amplifié par PCR
Nbre de réactions 480 réactions
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 10 kb
Matériau de départ Cellules ou ARN