Learn More
Invitrogen™ Master Mix SuperScript™ IV VILO™
Code produit 15595209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with ezDnase
Nbre de réactions:
500 réactions
50 réactions
Conditionnement:
50 réactions
500 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Nbre de réactions Conditionnement
15595209 Kit with ezDnase 500 réactions 500 réactions
15574395 Kit only 50 réactions 50 réactions
15584395 Kit only 500 réactions 500 réactions
15523145 Kit with ezDnase 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15595209 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11766500
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le mélange SuperScript™ IV VILO™ Master Mix est un mélange maître pour réaction conçu pour la synthèse d’ADNc rapide, sensible et reproductible dans les applications de RT-qPCR.
SuperScript IV VILO (SSIV VILO) Master Mix, available with or without ezDNase, is a reaction master mix designed for fast, sensitive, and reproducible cDNA synthesis in RT-qPCR applications. The inclusion of ezDNase enzyme further accelerates the RT-qPCR workflow through an extremely simplified genomic DNA removal step.
Le Master Mix SuperScript™ IV VILO™ (SSIV VILO) est un Master Mix pour réaction conçu pour la synthèse d’ADNc rapide, sensible et reproductible dans les applications de RT-qPCR. L’inclusion d’ezDNase renforce l’accélération du flux de travail de RT-qPCR lors d’une étape d’élimination de l’ADN génomique extrêmement simplifiée. Ce mélange Master Mix est également disponible sans ezDNase, qui peut être acheté séparément.
Caractéristiques du mélange SuperScript IV VILO Master Mix :
  • Réaction RT ultra rapide en seulement 10 minutes et élimination de l’ADNg en 2 minutes
  • Rendements très élevés : valeurs Ct inférieures par plus de 2 cycles avant tous les autres réactifs de transcription inverse
  • Master Mix pour réaction d’ADNc en un seul tube ultra pratique pour une RT-qPCR en deux étapes
  • Réaction extrêmement efficace, même avec de faibles quantités de modèles et des échantillons de pureté sous-optimale
Le Master Mix SSIV VILO propulse la technologie VILO éprouvée au niveau supérieur avec le transcriptase inverse SuperScript™ IV hautement processif et thermostable et le tampon optimisé. Ces composants permettent la synthèse efficace d’ADNc à des températures supérieures et en moins de temps. Le Master Mix SSIV VILO améliore le rendement et la sensibilité d’ADNc, même avec une pureté sous-optimale ou de rares modèles. Votre nouvel outil pour RT-qPCR plus efficace et reproductible.
Si vous souhaitez encore améliorer vos performances, certains mélanges SuperScript IV VILO Master Mix comprennent l’ezDNase (également disponible séparément) pour éliminer l’ADN génomique et renforcer l’accélération du flux de travail de RT-qPCR. L’étape d’élimination de l’ADN génomique extrêmement simplifiée réduit considérablement le temps de l’ensemble du protocole de transcription inverse et réduit la variation possible de l’expression génétique due à la perte ou aux dommages d’ARN pendant le traitement par DNase classique.
Le mélange SSIV VILO Master Mix vous donne plus d’ADNc en moins de temps avec moins de pipetage, moins de variation, moins d’inhibition de réaction, moins d’interférence d’ADNg et moins d’échantillons que tous les autres kits de synthèse d’ADNc ou Master Mix pour RT-qPCR.
Source
Purifié à partir d’E. coli exprimant le gène pol du M-MLV, modifié pour augmenter la thermostabilité et la demi-vie, la processivité, la résistance aux inhibiteurs et pour réduire l’activité de la RNase H.
Tests de performance et de qualité
Testé pour l’endodésoxyribonucléase, l’exodésoxyribonucléase et la ribonucléase, ainsi que le rendement et la longueur du produit d’ADNc.
Utilisation exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5X
Contenu et stockage
• Master Mix SuperScript IV VILO (2 x 1 ml)
• Contrôle sans RT de Master Mix SuperScript IV VILO (1 ml)
• Enzyme ezDNase (500 μl)
• Tampon ezDNase 10X (1 ml)
• Eau exempte de nucléase (1,25 ml)
Conserver entre –30°C et –5°C.
Méthode de détection qPCR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 10 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Quantité Each
Transcriptase inverse SuperScript IV
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Neige carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 500 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 10 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit with ezDnase