Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
Code produit p-7076270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
250 réactions
500 réactions
50 réactions
Conditionnement:
250 réactions
50 réactions
500 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12013679 50 réactions 50 réactions
12033679 500 réactions 500 réactions
12023679 250 réactions 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12013679 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11755050
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
(200 μl) RT SuperScript™ III, RNaseOUT™, inhibiteur de la ribonucléase recombinante, protéine auxiliaire spécialisée, amorces aléatoires, MgCl2 et dNTP.
Mélange maître SuperScript™ VILO™ Master Mix
Le mélange maître SuperScript™ VILO™ est un pré-mélange robuste de transcriptase inverse contenant, dans un seul tube, tout ce dont vous avez besoin pour la transcription inverse (RT). Le mélange maître SuperScript™ VILO™ (entrée variable, sortie linéaire) va de paire avec notre transcriptase inverse éprouvée SuperScript™ III avec un tampon optimisé et l’inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT™ pour permettre la synthèse premier brin fiable et des rendements d’ADNc supérieurs à partir d’une vaste gamme de concentrations d’ARN d’entrée.
  • Sensible : linéarité de 1 pg à 2,5 μg dans une réaction de 20 μl
  • Pratique : format de tube simple, il suffit d’ajouter l’ARN
  • Souple : adapté aux méthodes de détection par qPCR telles que les dosages SYBR™ Green et TaqMan™
  • Puissant : rendements élevés d’ADNc
Résultats cohérents à partir de diverses concentrations d’ARN introduit
Le mélange SuperScript™ VILO™ Master Mix offre la capacité à haute température de la transcriptase inverse SuperScript™ III dans un format optimisé. Le mélange SuperScript™ VILO™ Master Mix peut générer de l’ADNc premier brin pour une utilisation en temps réel de RT-PCR quantitative (qRT-PCR) avec des quantités très faibles et très élevées d’ARN introduit (jusqu’à 2,5 μg d’ARN total dans une réaction de 20 μl).
Transcription inverse fiable, protégée par ARN de l’ARN total
Dans la mesure où la RT SuperScript™ III n’est pas inhibée sensiblement par l’ARN ribosomique et l’ARN de transfert, elle peut être utilisée pour synthétiser de l’ADNc à partir de l’ARN total. Le mélange SuperScript™ VILO™ Master Mix comprend également l’inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT™ pour protéger contre la dégradation de l’ARN cible due à une contamination de la ribonucléase. Très fiable, la transcriptase inverse SuperScript™ III peut être utilisée pour synthétiser l’ADNc à des températures comprises entre 42 et 55°C.
Large linéarité pour moins de dilutions de modèle
Obtenez la même représentation relative dans votre modèle de qPCR d’ADNc, quelle que soit l’abondance des gènes. Pendant la normalisation, placez à la fois le gène qui vous intéresse et le gène de référence dans une phase linéaire pour la synthèse d’ADNc, même si leur abondance diffère de celle du matériau de départ.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 5X
Contenu et stockage
• Master Mix SuperScript VILO (200 μl)
Conserver entre –30°C et –5°C.
Méthode de détection qPCR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Quantité 50 réactions
Transcriptase inverse SuperScript III
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 10 kb
Matériau de départ ARN