Learn More
Thermo Scientific™ Substrat chimiluminescent SuperSignal™ ELISA Pico
Code produit 10185663 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 ml
Kit de 250 ml
Contenus des kits:
Tampon peroxyde stable, 125 ml, Amplificateur luminol, 125 ml
Tampon peroxyde stable, 50 ml, Amplificateur luminol, 50 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Contenus des kits Conditionnement
10185663 Kit de 100 ml Tampon peroxyde stable, 50 ml, Amplificateur luminol, 50 ml 100mL
10475775 Kit de 250 ml Tampon peroxyde stable, 125 ml, Amplificateur luminol, 125 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10185663 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00€
    480.65€ / 100mL
    Économisez 14.35€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Substrat HRP optimisé pour générer un signal lumineux intense et fournir des performances exceptionnelles dans les dosages basés sur le luminomètre.
Le substrat chimiluminescent ELISA Pico SuperSignal Thermo Scientific™ est optimisé pour générer un signal lumineux intense et fournir des performances d’exception dans les dosages à base de luminomètre.
Le substrat SuperSignal ELISA Pico fournit une détection chimiluminescente de l’activité de la péroxydase de raifort (HRP) pour les méthodes ELISA basées sur les anticorps et les sondes conjugués au HRP. Ces ELISA peuvent avoir lieu soit dans un tube à essai, soit dans une microplaque et sont quantifiées en mesurant les unités de lumière relative (RLU) dans un luminomètre.
Points clés :
  • Génération immédiate de lumière – un signal intense est produit immédiatement à température ambiante ou à 37°C
  • Faible rapport signal/bruit – fond minimal
  • Faible sensibilité au picogramme – permet de détecter les protéines dans vos ELISA jusqu’aux niveaux du picogramme
  • Stockage à température ambiante – produit compatible avec l’expédition ambiante et aucun besoin de stocker à 4°C
  • Stabilité de la solution de travail sur 8 heures – constante des performances de la solution de travail sur une période de 8 heures avec seulement une diminution de 10 % de l’activité en 24 heures
  • Flexible – le signal peut être lu dans des plaques noires ou blanches opaques
  • Émet de la lumière à 425 nm – mesurable par luminomètres
Comprend :
Solution Luminol/Séquence activatrice (125 ml) ; tampon peroxyde stable (125 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat ELISA
Quantité Kit de 100 ml
Méthode de détection Chimiluminescence
Gamme de produits SuperSignal
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenus des kits Tampon peroxyde stable, 50 ml, Amplificateur luminol, 50 ml
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.Introduction