Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de sensibilité SuperSignal™ West Atto Ultimate
Code produit p-8903001 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
100 ml
200 ml
Conditionnement:
100mL
200mL
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16425284 20 ml 20mL
17181819 100 ml 100mL
16595740 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16425284 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A38554
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le substrat ultrasensible SuperSignal™ West Atto est un substrat chimiluminescent optimisé (ECL) destiné à la détection d’attogramme élevé en protéines qui possède une sensibilité élevée et un meilleur rapport signal/bruit que d’autres substrats de peroxydase de raifort (HRP) disponibles dans le commerce.
  • Sensibilité : du femtogramme à l’attogramme
  • Stabilité : huit heures pour une solution de travail, un an pour un kit à 4°C.
  • Compatibilité : membranes en nitrate de cellulose et en PVDF
  • Durée du signal : jusqu’à quatre heures
  • Concentration d’anticorps primaires recommandée : Dilution de 1:1 000 à 1:5 000 (0,2 à 1,0 µg/ml)
  • Concentration d’anticorps secondaires recommandée : Dilution de 1:100 000 à 1:250 000 (4 à 10 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 20 ml
Substrate Peroxydase de raifort
Sensibilité Femtogramme réduit à l’attogramme élevé
Suffisant pour 2 transferts sur mini-gels, 200 cm2 de membrane
Contenu et stockage • Solution de substrat, 10 ml
• Solution de peroxyde stable, 10 ml
Quantité suffisante pour deux transferts de mini-gels ; 200 cm2 de membrane.
Conserver les réactifs entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide