Learn More
Thermo Scientific™ Substrat à durée prolongée SuperSignal™ West Dura
Code produit 10220294 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
200 mL
4 x 100 ml
4 x 200 mL
Conditionnement:
100mL
200mL
20mL
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10220294 200 mL 200mL
10445345 100 mL 100mL
15523207 4 x 100 ml 4 pièces
15533207 4 x 200 mL 4 pièces
10398773 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10220294 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    687.65€ / 200mL
    Économisez 112.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent amplifié, à base de luminol, idéal pour le transfert Western quantitatif avec une sortie lumineuse stable pour détecter des quantités moyennes de femtogramme pour l’analyse de transfert Western.
Le substrat de durée prolongée Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura est un substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent amplifié, à base de luminol, idéal pour le transfert Western quantitatif avec une sortie lumineuse stable pour détecter des quantités moyennes de femtogramme pour l’analyse de transfert Western.
Le substrat de durée prolongée SuperSignal West Dura pour HRP est optimisé pour une sensibilité élevée et une longue durée de signal, ce qui le rend idéal pour les systèmes de détection à caméras CCD refroidis et l’analyse quantitative. Contrairement aux substrats avec des signaux qui diminuent jusqu’à des niveaux à peine détectables en 30–60 minutes, le signal produit avec le substrat chimiluminescent SuperSignal West Dura est stable pendant 24 heures, ce qui permet de réaliser de multiples expositions de film ou de caméra.
Caractéristiques du substrat à durée prolongée SuperSignal West Dura :
  • Sensibilité : quantités moyennes de femtogramme
  • Stabilité : Stabilité de la solution de travail sur 24 h ; stabilité du kit sur 1 an à température ambiante
  • Compatibilité : membranes en nitrate de cellulose et en PVDF
  • Durée du signal : 24 heures
  • Concentration d’anticorps primaires recommandée : dilution de 1:1 000–1:50 000 (0,02–1,0 µg/ml)
  • Concentration d’anticorps secondaires recommandée : dilution de 1:50 000–1:250 000 (4–20 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 200 mL
Substrate Peroxydase de raifort
Concentrations d’anticorps recommandées 2° : 1:50-250K (4-20 ng/ml), 1° : 1 : 5K (0,02 - 1 μg/ml)
Sensibilité niveau de femtogramme moyen
Durée du signal 24 heure
Suffisant pour 25 transferts sur mini-gels, 2 000 cm2 de membrane
Contenu et stockage Suffisant pour : 25 transferts sur mini-gels ; 2 000 cm2 de membrane
• Luminol / séquence activatrice, 100 ml
• Tampon peroxyde stable, 100 ml
Conserver à température ambiante.