Learn More
Thermo Scientific™ Substrat à durée prolongée SuperSignal™ West Dura
Code produit 10398773 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
200 mL
Conditionnement:
100mL
200mL
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10398773 20 mL 20mL
10445345 100 mL 100mL
10220294 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10398773 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37071
Substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent amplifié, à base de luminol, idéal pour le transfert Western quantitatif avec une sortie lumineuse stable pour détecter des quantités moyennes de femtogramme pour l’analyse de transfert Western.
Le substrat de durée prolongée Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura est un substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent amplifié, à base de luminol, idéal pour le transfert Western quantitatif avec une sortie lumineuse stable pour détecter des quantités moyennes de femtogramme pour l’analyse de transfert Western.
Le substrat de durée prolongée SuperSignal West Dura pour HRP est optimisé pour une sensibilité élevée et une longue durée de signal, ce qui le rend idéal pour les systèmes de détection à caméras CCD refroidis et l’analyse quantitative. Contrairement aux substrats avec des signaux qui diminuent jusqu’à des niveaux à peine détectables en 30–60 minutes, le signal produit avec le substrat chimiluminescent SuperSignal West Dura est stable pendant 24 heures, ce qui permet de réaliser de multiples expositions de film ou de caméra.
Caractéristiques du substrat à durée prolongée SuperSignal West Dura :
  • Sensibilité : quantités moyennes de femtogramme
  • Stabilité : Stabilité de la solution de travail sur 24 h ; stabilité du kit sur 1 an à température ambiante
  • Compatibilité : membranes en nitrate de cellulose et en PVDF
  • Durée du signal : 24 heures
  • Concentration d’anticorps primaires recommandée : dilution de 1:1 000–1:50 000 (0,02–1,0 µg/ml)
  • Concentration d’anticorps secondaires recommandée : dilution de 1:50 000–1:250 000 (4–20 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 20 mL
Substrate Peroxydase de raifort
Concentrations d’anticorps recommandées 2° : 1:50-250K (4-20 ng/ml), 1° : 1 : 5K (0,02 - 1 μg/ml)
Sensibilité niveau de femtogramme moyen
Durée du signal 24 heure
Suffisant pour 2 transferts sur mini-gels, 200 cm2 de membrane
Contenus des kits Tampon peroxyde stable, 10 ml, Amplificateur luminol, 10 ml
Contenu et stockage Suffisant pour : 2 transferts sur mini-gels ; 200 cm2 de membrane
• Luminol / séquence activatrice, 10 ml
• Tampon peroxyde stable, 10 ml
Conserver à température ambiante.