Learn More
Thermo Scientific™ Substrat à sensibilité maximale SuperSignal™ West Femto
Code produit 11859290 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
200 mL
4 x 100 ml
4 x 200 mL
Conditionnement:
100mL
200mL
20mL
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11859290 100 mL 100mL
10391544 20 mL 20mL
15573207 4 x 100 ml 4 pièces
15583207 4 x 200 mL 4 pièces
10095983 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11859290 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00€
    453.65€ / 100mL
    Économisez 80.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Substrat HRP ultra-sensible à chimiluminescence améliorée (ECL) pour une détection à faible niveau de femtogramme par analyse Western blot.
Le substrat Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto est un substrat chimiluminescent renforcé (ECL) ultra-sensible destiné à la détection de l’activité de la peroxydase à partir d’anticorps conjugués à la HRP et de sondes dans un transfert Western.
Le substrat de sensibilité maximale SuperSignal West Femto est un substrat chimiluminescent ultra-sensible pour le transfert Western avec l’enzyme peroxydase de raifort (HRP). Le kit de substrat permet la détection de faibles quantités, de l’ordre du femtogramme (soit la moitié d'une zeptomole !), de protéines déposées sur une membrane en nitrocellulose ou en PVDF et testées avec des anticorps primaires et secondaires appropriés. Associé aux concentrations optimisées d’anticorps et aux tampons de blocage, le substrat SuperSignal West Femto permet de détecter les protéines cibles en quantités trop faibles pour être visibles avec des substrats ECL typiques.
Points clés :
  • Substrat ECL – un substrat de chimiluminescence optimisée pour la détection de l’activité de la peroxydase de raifort (HRP) à partir d’anticorps ou autres sondes de transfert Western
  • Sensible – permet de détecter de faibles quantités, de l’ordre du femtogramme (la moitié d’une zeptomole), de protéines en bandes sur des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF
  • Quantitatif – permet de produire un signal quantitatif, mesurable sur deux ordres de grandeur
  • Permet d’économiser des anticorps – optimisé pour des concentrations d’anticorps très diluées ; permet de diluer des anticorps primaires 5 000 à 100 000 fois et des anticorps secondaires 100 000 à 500 000 fois (à partir de 1 mg/ml de solutions mères)
  • Signal intense – facilité à capturer une image par exposition à un film d’autoradiographie ou via une caméra CCD ou un système d’imagerie similaire
  • Durée excellente du signal – 8 heures de rendement lumineux utilisable dans des conditions optimisées
  • Réactif stable – les composants du kit sont stables pendant 1 an à 4°C ou 6 mois à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits SuperSignal
Quantité 100 mL
Substrate Peroxydase de raifort
Concentrations d’anticorps recommandées 2° : 1:100-500K (2-10 ng/mL), 1° : 1:5K (10 à 200 ng/ml)
Sensibilité Faible niveau de femtogramme
Durée du signal 6 à 8 h
Suffisant pour 12 transferts sur mini-gels, 1 000 cm2 de membrane
Contenu et stockage Suffisant pour : 12 transferts sur mini-gel ; 1 000 cm2 de membrane
• Luminol / Amplificateur, 50 ml
• Tampon peroxyde stable, 50 ml
Stocker les réactifs à 4°C.