Learn More
Thermo Scientific™ Échantillon SuperSignal™ West Pico PLUS et SuperSignal™ West Femto
Code produit 16224442 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml plus 20 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16224442 500 ml plus 20 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16224442 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A43840
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit des substrats de détection chimiluminescents pour les transferts Western courants et hautement sensibles
SuperSignal™ Ouest Pico PLUS:
  • SuperSignal™ Ouest Pico Le substrat chimiluminescent PLUS permet la détection de protéines à des niveaux allant du picogramme au femtogramme par analyse Western blot.
  • Il est préférable pour les applications de transfert Western courantes, offrant une excellente intensité de signal, une sensibilité et une durée excellentes dans un large éventail de cibles
  • Sensibilité : pictogramme sur la sensibilité du femtogramme
  • Stabilité : stabilité de la solution de travail pendant 8 heures ; Stabilité du kit pendant 1 an à température ambiante
  • Compatibilité : membranes en nitrocellulose et en PVDF
  • Durée du signal : 6 à 24 heures
  • Concentration recommandée d'anticorps primaires : 1:1 000 – dilution 1:5 000 (0,2 1, –0 μg/mL)
  • Concentration recommandée d'anticorps secondaires : 1:20 000 – Dilution à 100 000 (10 à –50 ng/mL)
SuperSignal™ West Femto :
  • Le™ substrat chimioluminescent SuperSignal West Femto est un substrat chimioluminescent amélioré ultra-sensible (ECL ) substrat pour la détection de faibles niveaux de protéines (femtogrammes) par analyse Western blot avec l'enzyme peroxydase de raifort (HRP)
  • Il est optimisé pour détecter les cibles peu abondantes et/ou difficiles à détecter
  • Sensibilité : femtogramme faible (zeptomole moyen)
  • Stabilité : stabilité de la solution de travail pendant 8 heures, stabilité du kit pendant 1 an à 4 °C
  • Compatibilité : membranes en nitrocellulose et en PVDF
  • Durée du signal : jusqu’à 8 heures
  • Concentration recommandée d'anticorps primaires : 1:5 000 – Dilution 1:100 000 (–10 200 ng/mL)
  • Concentration recommandée d'anticorps secondaires : 1:100 000 – Dilution 1:500 000 (–2,10 ng/mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat HRP
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 500 ml plus 20 ml
Contenu et stockage Température ambiante et 4 °C